Få mere at vide
1-(4-O-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)-4-(4-nitrophenyl)piperazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-O-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)-4-(4-nitrophenyl)piperazine-d4 |
| CAS | 1246819-68-0 |
| Molekylær formel | C18 D4 H17 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O4/c1-24-14-25-18-8-6-16(7-9-18)20-12-10-19(11-13-20)15-2-4-17(5-3-15)21(22)23/h2-9H,10-14H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N2CCN(CC2)c3ccc(OCOC)cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.402 |
| Formel vægt | 347.178 |