Få mere at vide
1-(4-Nitrophenylazo)-2-nafthol
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol |
| Smeltepunkt | 248 °C til 252 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 680469 |
| Synonym | pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin |
| SMIL | [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1 |
| IUPAC navn | (1Z)-1-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-yliden]-1,2-dihydronaphthalen-2-on |
| PubChem CID | 4740 |
| Formel vægt | 293.28 |