Få mere at vide
1-(4-Nitrophenyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. 10326480 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10326480
Brand: Thermo Scientific 124940250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6269-89-2
Molekylær formel C10H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00005961
InChI nøgle VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130.0°C to 134.0°C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.