Få mere at vide
1-(4-nitrophenyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11349475
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349475 100 g 100g
11329475 5 g 5g
11339475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18700.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207,233 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6269-89-2
Molekylær formel C10H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 207.233
MDL nummer MFCD00005961
InChI nøgle VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Smeltepunkt 129 °C til 133 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 207.23
Procent renhed ≥98%