Få mere at vide
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, 99%
Artikelnummer. 11344356
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344356 1 g 1g
11364356 250 mg 250mg
11354356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19968.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2207-68-3 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2207-68-3
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00017037
InChI nøgle IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl propane-1,2,3-triol, p-nitrophenylglycerol, 1-4-nitrophenyl glycerol, 1-4-nitrophenyl-1,2,3-propanetriol, 1,2,3-propanetriol, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl glycerol pnpg, 4-nitrophenylglycerol, pubchem9886, para-nitrophenylglycerol, maybridge1_002064
PubChem CID 102764
IUPAC navn 1-(4-nitrophenyl)propan-1,2,3-triol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Smeltepunkt 95°C to 97°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 7376091
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 213.19
Procent renhed 99%