Få mere at vide
1-(4-Nitrophenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 6531-13-1 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| SMIL | CC(O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(4-nitrophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |