Få mere at vide
1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidinone, TRC
Artikelnummer. 30469737
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30469737 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30469737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN504505500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38560-30-4
Molekylær formel C11H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 220.22
IUPAC navn 1-(4-nitrophenyl)piperidin-2-one
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidinone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c14-11-3-1-2-8-12(11)9-4-6-10(7-5-9)13(15)16/h4-7H,1-3,8H2
Formel vægt 220.0848