Få mere at vide
1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO6/c16-13(17)9-1-3-10(4-2-9)14(18)21-12-7-5-11(6-8-12)15(19)20/h1-8H,(H,16,17) |
| Formel vægt | 287.043 |