Få mere at vide
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Artikelnummer. 30417238
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30417238 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30417238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9009882.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119192-09-5
Molekylær formel C9H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Synonym 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrobenzyl)-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)nitrobenzene
IUPAC navn 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cn2cncn2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vægt 204.0647