Få mere at vide
1,4-Naphthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30476302
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476302 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3684885G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Molekylær formel C10 H6 O2
Mængde 5 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
InChI formel InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMIL O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn naftalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.0368