Få mere at vide
1,4-Naphthoquinon, 97+% (tør vægt), fortsat op til 5% vand
Artikelnummer. 11474383
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474383 2500 g 2500g
11454383 100 g 100g
11464383 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10958.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158,156 g/mol
1,4-naphthoquinon bruges som en stærk dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det bruges også som forløber for anthroquinon og 5-nitro-1,4-naphthalendion, som finder anvendelse i fremstillingen af aminoanthroquinon og bruges også som farvestofprecursor. Det er en grundlæggende bestanddel af vitamin K.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-naphthoquinon bruges som en stærk dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det bruges også som forløber for anthroquinon og 5-nitro-1,4-naphthalendion, som finder anvendelse i fremstillingen af aminoanthroquinon og bruges også som farvestofprecursor. Det er en grundlæggende bestanddel af vitamin K.
Opløselighed
Opløselig i alkalihydroxidopløsningsmidler, tungtopløselig i petroleumsether og vand. Frit opløseligt i kuldioxid, eddikesyre, benzen og choloroform.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-15-4
Molekylær formel C10H6O2
Molekylvægt (g/mol) 158.156
MDL nummer MFCD00001676
InChI nøgle FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
IUPAC navn naphthalen-1,4-dion
SMIL C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Naphthoquinone
Smeltepunkt 120 °C til 124 °C
Tæthed 1.42
Flammepunkt 142 °C (288 °F)
Lugt Irriterende
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 2500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 878524
Merck Index 14,6395
Opløselighedsinformation Opløselig i alkalihydroxidopløsningsmidler, sparsomt opløselig i petroleumsether og vand. Frit opløselig i kuldioxid, eddikesyre, benzen og choloroform.
Formel vægt 158.15
Procent renhed ≥97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains up to 5% water