Få mere at vide
1-(4-Morpholinyl)-2-propanol, 98%
Artikelnummer. 11392667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392667 10 g 10g
11302677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11859.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2109-66-2 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2109-66-2
Molekylær formel C7H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 145.202
MDL nummer MFCD00023378
InChI nøgle YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
PubChem CID 97957
IUPAC navn 1-morpholin-4-ylpropan-2-ol
SMIL CC(CN1CCOCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Tæthed 1.02
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.4635
Mængde 10 g
Beilstein 1443
Formel vægt 145.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol