missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]proline |
| CAS | 51077-01-1 |
| Molekylær formel | C12H15NO4S |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4S/c1-9-4-6-10(7-5-9)18(16,17)13-8-2-3-11(13)12(14)15/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.31 |
| Formel vægt | 269.0722 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?