Få mere at vide
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine |
| CAS | 27106-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Piperazine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, 1-(p-Tolylsulfonyl)piperazine, 1-Tosylpiperazine, N-Toluenesulfonylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)16(14,15)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperazine |
| Vis mere |