Få mere at vide
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049640
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049640 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049640 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.230025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
CAS 27106-51-0
Analyt- eller komponentnavne 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperazine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, 1-(p-Tolylsulfonyl)piperazine, 1-Tosylpiperazine, N-Toluenesulfonylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)16(14,15)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 240.3219
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.0932 g/mol