missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion, TRC

Artikelnummer. 30472054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472054 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3206351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Molekylær formel C11 H9 F3 O2
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-(4-methylphenyl)butan-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 230.18
Formel vægt 230.0555
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.