Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17953616
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953616 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0344.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H9 F3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-(4-methylphenyl)butan-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 230.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 230,0555 g/mol