Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)-3-(1-(4-methoxynaphthalenyl))-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methylphenyl)-3-(1-(4-methoxynaphthalenyl))-1-propanone |
| CAS | 1391054-19-5 |
| Molekylær formel | C21H20O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O2/c1-15-7-9-17(10-8-15)20(22)13-11-16-12-14-21(23-2)19-6-4-3-5-18(16)19/h3-10,12,14H,11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCC(=O)c2ccc(C)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(4-methoxynaphthalen-1-yl)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vægt | 304.1463 |