Få mere at vide
1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10705293
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10705293 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10705293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04207DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H11NO
MDL nummer MFCD01567103
Mængde 1 g
Synonym 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
InChI nøgle LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)pyrrol-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 185.23
PubChem CID 564322
Formel vægt 185.23
Procent renhed 97%