Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 185.0971 |