missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30473605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473605 50 mg
30478566 500 mg
30468121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33929550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1654774-17-0
Molekylær formel C10H15N . HCl
Molekylvægt (g/mol) 185.69
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)propan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1ccc(cc1)C(C)(C)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Formel vægt 185.0971
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.