Få mere at vide
1-(4-methylphenyl)-1-cyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30480162
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480162 500 mg
30475187 50 mg
30465460 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM219435500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83846-66-6
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Synonym 1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(4-Methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-p-Tolylcyclopropanecarboxylic Acid, NSC 156080
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)cyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL Cc1ccc(cc1)C2(CC2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 176.0837