Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 176.0837 |