Få mere at vide
1-(4-methylphenyl)-1-cyclopropancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10265840 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10265840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170700100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 83846-66-6 | C11H12O2 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Navn note 98%
CAS 83846-66-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109 °C til 114 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H12O2
MDL nummer MFCD00066918
Mængde 10 g
Synonym 1-p-tolyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-p-tolyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl, 1-p-tolylcyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropan carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methylphenyl, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropane carboxylic acid
InChI nøgle AYUGAOYMYXSOKU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)cyclopropan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 176.21
PubChem CID 98639
Formel vægt 176.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.