Få mere at vide
1-(4-Methylbenzyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methylbenzyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N4/c1-17-4-6-18(7-5-17)16-22-14-3-10-20-12-11-19-8-2-9-21-13-15-22/h4-7,19-21H,2-3,8-16H2,1H3 |