missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone |
| CAS | 6090-09-1 |
| Molekylær formel | C9 H14 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, Ethanone','1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, Ketone','methyl 4-methyl-3-cyclohexen-1-yl (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, (+-)-4-Acetyl-1-methylcyclohexene, 1-(4-Methylcyclohex-3-enyl)ethanone, 1-Methyl-4-acetyl-1-cyclohexene, 4-Acetyl-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3,9H,4-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)C1CCC(=CC1)C |
| IUPAC navn | 1-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.207 |
| Formel vægt | 138.104 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?