Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049889
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049889 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049889 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.14
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one
CAS 122-84-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- (8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)acetone, 1-(p-Anisyl)-2-propanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone, 4-Methoxyphenylacetone, 4'-Methoxyphenyl-2-propanone, Anisketone, Anisyl methyl ketone, NSC 22983, NSC 46101, p-Acetonylanisole, p-Anisylacetone, p-Methoxybenzyl methyl ketone, p-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Impurity A, Mebeverine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(CC(=O)C)cc1
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 164.0837 g/mol