Få mere at vide
1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| CAS | 7448-86-4 |
| Molekylær formel | C10 H10 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)C=C |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.185 |
| Formel vægt | 162.068 |