Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10718312 250 g Glass bottle 250g
10033240 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255832500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 38212-30-5
Molekylær formel C11H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD00040736
InChI nøgle MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
PubChem CID 269722
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)piperazine
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Amber to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 g
Formel vægt 192.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.