Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)imidazol, 98%
Artikelnummer. 11451090
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451090 5 g 5g
11441090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25621.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10040-95-6 | C10H10N2O | 174,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10040-95-6
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD00060492
InChI nøgle XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82328
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)imidazol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Smeltepunkt 64 °C til 67 °C
Kogepunkt 120 °C (0,1 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%