Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 3319-15-1 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(C)O |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |