Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30470125
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30470125 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30470125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3502282.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 3319-15-1
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 2.5 g
Synonym 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(C)O
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837