missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Methoxyphenyl)acetophenon, TRC

Artikelnummer. 30470265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265800100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 1023-17-2
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 100 mg
Synonym 1-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyl-ethanone, 2-Phenyl-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-alpha-phenylacetophenone, 4-Methoxydeoxybenzoin, Benzyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 26658, p-Anisyl Benzyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-13(8-10-14)15(16)11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.