Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apixaban acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H,32,33) |
| Formel vægt | 460.1747 |
| Procent renhed | >95% |