missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 30425-47-9 |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(p-Methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone, N-(4-(Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-3-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)N2CCCC2=O |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?