Få mere at vide
1-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]piperazine |
| CAS | 1246818-74-5 |
| Molekylær formel | C12H18N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-15-10-16-12-4-2-11(3-5-12)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| SMIL | COCOC(C=C1)=CC=C1N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-(methoxymethoxy)phenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.14 |