missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30466886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466886 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM261100250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one
CAS 359436-85-4
Molekylær formel C20 H20 N2 O5
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20N2O5/c1-3-27-20(25)16-17(14-5-4-10-21-11-14)22(19(24)18(16)23)12-13-6-8-15(26-2)9-7-13/h4-11,17,23H,3,12H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccc(OC)cc2)C1c3cccnc3
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-oxo-2-pyridin-3-yl-2H-pyrrole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 368.38
Formel vægt 368.1372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.