missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Methoxybenzyl)-3-acetoxynorcotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methoxybenzyl)-3-acetoxynorcotinine |
| CAS | 887406-83-9 |
| Molekylær formel | C19 H20 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4/c1-13(22)25-17-10-18(23)21(19(17)15-4-3-9-20-11-15)12-14-5-7-16(24-2)8-6-14/h3-9,11,17,19H,10,12H2,1-2H3/t17?,19-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CN2[C@@H](C(CC2=O)OC(=O)C)c3cccnc3)cc1 |
| IUPAC navn | [(2R)-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vægt | 340.1423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?