Få mere at vide
1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30477821
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30477821 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30477821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM269560500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10024-90-5
Molekylær formel C10H12O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMIL CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-methoxy-3-methylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837