Få mere at vide
Motic™ 1/4 lambda tallerken
Til brug med (udstyr):
Polariserende mikroskop
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anvendes almindeligvis til kvalitative retardationsmålinger af petrografiske prøver (sten og mineral tynde sektioner) eller andre dobbeltbrydende materialer, hvis retardationsværdi falder inden for kilegrænserne.
- Gør planpolariseret lys til cirkulært polariseret lys og omvendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lambda tallerken, 1/4 |
| Til brug med (udstyr) | Polariserende mikroskop |