Få mere at vide
1-(4-isopropylphenyl)ethanon (4-isopropylacetophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051973
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051973 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051973 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.57
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(4-isopropylphenyl)ethanon (4-isopropylacetophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C11 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 162,1045 g/mol