Få mere at vide
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| CAS | 40150-92-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol |
| Vis mere |