Få mere at vide
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17964286
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17964286 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17964286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
CAS 40150-92-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O
IUPAC navn 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol