Få mere at vide
1-(4-iodophenyl)pyrrol, 97%
Artikelnummer. 11498176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498176 5 g 5g
11488176 1 g 1g
11408186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15305.06
CAS: 92636-36-7 | C10H8IN | 269,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92636-36-7
Molekylær formel C10H8IN
Molekylvægt (g/mol) 269.085
MDL nummer MFCD00052399
InChI nøgle FMURNAZHVQDQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodophenyl pyrrole, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole, acmc-20apaj, 4-iodophenyl pyrrole, maybridge1_002926, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-iodophenyl, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 272430
IUPAC navn 1-(4-iodphenyl)pyrrol
SMIL C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Smeltepunkt 128 °C til 133 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7915717
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 269.09
Procent renhed 97%