Få mere at vide
1-(4-iodphenyl)-2-methyl-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662285
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662285 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10071674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662285 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61411CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 179420-75-8
Molekylær formel C10H9IN2
Molekylvægt (g/mol) 284.1
MDL nummer MFCD09261230
InChI nøgle REVPKMONQSPHGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodophenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1-4-iodophenyl-2-methylimidazole, 4-2-methylimidazol-1-yl iodobenzene, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyliodide, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyl iodide, 1-4-iodo-phenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-4-iodophenyl-2-methyl
PubChem CID 11289090
IUPAC navn 1-(4-iodphenyl)-2-methylimidazol
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Iodophenyl)-2-methyl-1H-imidazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 284.1
Procent renhed 97%