Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 tommer Grafit fittings
Beskrivelse
- Let at bruge
- Danner pålidelig tætning
- Genanvendelig
- Blødt materiale, danner et blødt greb om kapillarsøjlen
- Lave emissioner
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Grafitreducerende ferrule 1/4 tommer. Passer 1/8 tommer x 9,5 mm x 4,6 mm |
| Størrelse (metrisk) Fitting | 1/4 tommer |
| Størrelse (metrisk) | 9.5 mm x 4.6 mm |
| Materiale | Grafit |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1/8 tommer |