missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Hydroxyphenyl)pyridin-2(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30403214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403214 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9507955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxyphenyl)pyridin-2(1H)-one
CAS 859538-51-5
Molekylær formel C11 H9 N O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-1-3-11(12)14/h1-8,13H
SMIL Oc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 187.19
Formel vægt 187.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.