Få mere at vide
1-(4-Hydroxyphenyl)piperidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Hydroxyphenyl)piperidin-2-one |
| CAS | 79557-03-2 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-1-3-11(12)14/h4-7,13H,1-3,8H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)N2CCCCC2=O |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxyphenyl)piperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |