Få mere at vide
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30397576
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30397576 5 g
1 options
Artikelnummer. 30397576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9528885G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Molekylær formel C10H14N2O
Mængde 5 g
Synonym Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
SMIL Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC navn 4-piperazin-1-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.1106