Få mere at vide
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10582992 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10582992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Navn note 98%
CAS 56621-48-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C10H14N2O
MDL nummer MFCD00066156
Mængde 1g
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
InChI nøgle GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
IUPAC navn 4-(piperazin-1-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 178.24
PubChem CID 92467
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98%