Få mere at vide
1-(4-hydroxyphenyl)ethanonoxim (4-hydroxyacetophenonoxim), Mikromol™
Artikelnummer. 30051328
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051328 25 mg
30049904 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051328 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanonoxim (4-Hydroxyacetophenonoxim)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
SMIL C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol