Få mere at vide
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime), Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| CAS | 34523-34-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6- |
| SMIL | C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]phenol |
| Vis mere |